Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis A HAV P2C-P3B Protein
Produktkod. 15939398
Kvantitet:
1 mg
100 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
500µg
Produktkod. 15939398
Brand: enQuireBio™ QP12109100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the HAV P2C-P3B was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Namn Hepatitis A HAV P2C-P3B Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Hepatitis A
Art E. coli
Protein Tag GST
Buffert 10mM Tris-HCl, pH 9.6, 0.1% SDS and 50% glycerol.
Renhet eller kvalitetsklass HAV P2C-P3B protein is >90% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).