Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Hepatitis C HCV NS4 a+b Protein
Produktkod. 15939608
Kvantitet:
1 mg
100 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
500µg
Produktkod. 15939608
Brand: enQuireBio™ QP12178B100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the HCV NS4 a+b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Namn Hepatitis C HCV NS4 a+b Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Hepatitis C
Art E. coli
Protein Tag Biotin
Sekvens 1658 TWVLVGGVLAALAAYCLSTGCVVIVGRVVLSGKPAIIPDREVLYREFDEMEECSQHLPYIEQGMMLAEQFKQKALGLLQTASRQAEVIAPAVQTNWQKLETFWAKHMWNFISGIQYLAGLSTLPGNPAIASLMAFTAAVTSPLTTSQTLLFNILGGWVAAQLAAPGAATAFVGAGLAGAAIGSVGLGKVLIDILAGYGAGVAGAL 1863
Buffert (1 mg/ml) 20mM Tris-HCl pH 8 and 8M urea.
Renhet eller kvalitetsklass HCV NS4 a+b Biotin protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).