Läs mer
enQuireBio™ Recombinant hepatitis Non-structural polyprotein pORF1 Protein
Produktkod. 16067440
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16067440
Brand: enQuireBio™ QP712510ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Hepatitis E virus genotype 1 (isolate Human/Pakistan/Sar-55) (HEV-1) Non-structural polyprotein pORF1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn hepatitis Non-structural polyprotein pORF1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ORF1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Hepatitis
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens EVFWNHPIQR VIHNELELYC RARSGRCLEI GAHPRSINDN PNVVHRCFLR PAGRDVQRWY TAPTRGPAAN CRRSALRGLP AADRTYCFDG FSGCNFPAET GIALYSLHDM SPSDVAEAMF RHGMTRLYAA LHLPPEVLLP PGTYRTASYL LIHDGRRVVV TYEGDTSAGY NHDVSNLRSW I
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.