Läs mer
enQuireBio™ Recombinant hepatitis protein 1
Produktkod. 16067950
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16067950
Brand: enQuireBio™ QP7274ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Hepatitis B virus genotype D subtype ayw (isolate France/Tiollais/1979) (HBV-D) Protein X, was expressed in the hosts and tags indicated. opt
Specifikationer
Namn hepatitis protein 1
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol X
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Hepatitis
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MAARLCCQLD PARDVLCLRP VGAESRGRPF SGSLGTLSSP SPSAVPTDHG AHLSLRGLPV CAFSSAGPCA LRFTSARRME TTVNAHQILP KVLHKRTLGL SAMSTTDLEA YFKDCLFKDW EELGEEIRLK VFVLGGCRHK LVCAPAPCNF FTSA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.