Läs mer
enQuireBio™ Recombinant HIV-1 gp41 Protein
Produktkod. 15909828
Kvantitet:
1 mg
100 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
500µg
Produktkod. 15909828
Brand: enQuireBio™ QP12248EC1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the HIV-1 gp41 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Namn HIV-1 gp41 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet HIV
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Buffert 8M urea, 20mM Tris-HCl pH 8.0, 10mM B-mercaptoethanol.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.