Läs mer
enQuireBio™ Recombinant HIV-2 gp-36 397aa Protein
Produktkod. 15999888
Kvantitet:
1 mg
100 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
1mg
500µg
Produktkod. 15999888
Brand: enQuireBio™ QP122701mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A cDNA sequence encoding the HIV-2 gp-36 397aa was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Specifikationer
Namn HIV-2 gp-36 397aa Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet HIV
Art E. coli
Protein Tag Untagged
Sekvens EQTMVQDDPSTCRGEFLYCNMTWFLNWIENKTHRNYAPCHIKQIINTWHKVGRNVYLPPREGELSCNSTVTSIIANIDWQNNNQTNITFSAEVAELYRLELGDYKLVEITPIGFAPTKEKRYSSAHGRHTRGVFVLGFLGFLATAGSAMGAASLTVSAQSRTLLAGIVQQQQQLLDVVKRQQELLRLTVWGTKNLQARVTAIEKYLQDQARLNSWGCAFRQVCHTTVPWVNDSLAPDWDNMTWQEWEKQVRYLEANISKSLEQAQIQQEKNMYELQKLNSWDIFGNWFDLTSWVKYIQYGVLIIVAVIALRIVIYVVQMLSRLRKGYRPVFSSPPGYIQQIHIHKDRGQPANEETEEDGGSNGGDRYWPWPIAYIHFLIRQLIRLLTRLYSICSQAC
Buffert 0.01M Na2CO3, 0.01M Na3EDTA, 0.014 Mb-mercaptoethanol, 0.05% Tween-20.
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 95.0% as determined by HPLC analysis and SDS-PAGE.