Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Horse Latherin Protein
Produktkod. 16018421
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16018421
Brand: enQuireBio™ QP9489ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Latherin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001075328.2
Gen-ID (Entrez) 100033921
Namn Latherin Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LATH
Protein Längd Full Length of Mature Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Horse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens QQIPPEVSSQ ITDALTQGLL DGNFLSLLNA INLEGLLNTI LDQVTGLLNI LVGPLLGPSD AEIKLQDTRL LQLSLEFSPD SKGIDIWIPL ELSVYLKLLI LEPLTLYVRT DIRVQLRLES DEDGKYRLAF GHCSLLPRAI ELQSGNPLSL PVNAVLGTIE NALGNFITED LGAGLCPTLN SLVSNLDLQL VNNLINLILD RANVDLSV
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 86.7% as determined by SDS-PAGE.