Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Horse Major allergen Equ c 1 Protein
Produktkod. 16071431
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16071431
Brand: enQuireBio™ QP7892ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Major allergen Equ c 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001075966.1
Gen-ID (Entrez) 100034197
Namn Major allergen Equ c 1 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol LOC100034197
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Horse
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QQEENSDVAI RNFDISKISG EWYSIFLASD VKEKIEENGS MRVFVDVIRA LDNSSLYAEY QTKVNGECTE FPMVFDKTEE DGVYSLNYDG YNVFRISEFE NDEHIILYLV NFDKDRPFQL FEFYAREPDV SPEIKEEFVK IVQKRGIVKE NIIDLTKIDR CFQLRGNGVA QA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.