Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Horse Serum amyloid A Protein
Produktkod. 16024800
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Packungsgröße:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16024800
Marke: enQuireBio™ QP6647ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Equus caballus (Horse) Serum amyloid A protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Namn Serum amyloid A Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SAA1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Horse
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens LLSFLGEAAR GTWDMIRAYN DMREANYIGA DKYFHARGNY DAAKRGPGGA WAAKVISDAR ENFQRFTDRF SFGGSGRGAE DSRADQAANE WGRSGKDPNH FRPHGLPDKY
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt