Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 eta / YWHAH Protein
Produktkod. 16096011
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16096011
Brand: enQuireBio™ QP87010ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 eta / YWHAH, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003396.1
Gen-ID (Entrez) 7533
Namn 14-3-3 eta / YWHAH Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol YWHAH
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens REQLLQRARL AEQAERYDDM ASAMKAVTEL NEPLSNEDRN LLSVAYKNVV GARRSSWRVI SSIEQKTMAD GNEKKLEKVK AYREKIEKEL ETVCNDVLSL LDKFLIKNCN DFQYESKVFY LKMKGDYYRY LAEVASGEKK NSVVEASEAA YKEAFEISKE QMQPTHPIRL GLALNFSVFY YEIQNAPEQA CLLAKQAFDD AIAELDTLNE DSYKDSTLIM QLLRDNLTLW TSDQQDEEAG EGN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.