Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein
Produktkod. 16036121
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16036121
Brand: enQuireBio™ QP872200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006133.1
Gen-ID (Entrez) 2810
Namn 14-3-3 sigma / Stratifin / YWHAS Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SFN
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MERASLIQKA KLAEQAERYE DMAAFMKGAV EKGEELSCEE RNLLSVAYKN VVGGQRAAWR VLSSIEQKSN EEGSEEKGPE VREYREKVET ELQGVCDTVL GLLDSHLIKE AGDAESRVFY LKMKGDYYRY LAEVATGDDK KRIIDSARSA YQEAMDISKK EMPPTNPIRL GLALNFSVFH YEIANSPEEA ISLAKTTFDE AMADLHTLSE DSYKDSTLIM QLLRDNLTLW TADNAGEEGG EAPQEPQS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.