Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human 14-3-3 tau / 14-3-3 theta / YWHAQ Protein
Produktkod. 16006181
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16006181
Brand: enQuireBio™ QP873100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 14-3-3 tau / 14-3-3 theta / YWHAQ, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006817.1
Gen-ID (Entrez) 10971
Namn 14-3-3 tau / 14-3-3 theta / YWHAQ Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol YWHAQ
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MEKTELIQKA KLAEQAERYD DMATCMKAVT EQGAELSNEE RNLLSVAYKN VVGGRRSAWR VISSIEQKTD TSDKKLQLIK DYREKVESEL RSICTTVLEL LDKYLIANAT NPESKVFYLK MKGDYFRYLA EVACGDDRKQ TIDNSQGAYQ EAFDISKKEM QPTHPIRLGL ALNFSVFYYE ILNNPELACT LAKTAFDEAI AELDTLNEDS YKDSTLIMQL LRDNLTLWTS DSAGEECDAA EGAEN
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.