Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human 2-5A-dependent ribonuclease Protein
Produktkod. 16036960
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16036960
Brand: enQuireBio™ QP69971mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) (HCV) Hepatitis C virus genotype 1a (isolate 1) polyprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_066956.1
Gen-ID (Entrez) 6041
Namn 2-5A-dependent ribonuclease Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RNASEL
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens HPPAEDWKPQ SSHWGAALKD LHRIYRPMIG KLKFFIDEKY KIADTSEGGI YLGFYEKQEV AVKTFCEGSP RAQREVSCLQ SSRENSHLVT FYGSESHRGH LFVCVTLCEQ TLEACLDVHR GEDVENEEDE FARNVLSSIF KAVQELHLSC GYTHQDLQPQ NILIDSKKAA HLADFDKSIK WAGDPQEVKR DLEDLGRLVL YVVKKGSISF EDLKAQSNEE VVQLSPDEET KDLIHRLFHP GEHVRDCLSD LLGHPFFWTW ESRYRTLRNV GNESDIKTRK SESEILRLLQ PGPSEHSKSF DKWTTKINEC VMKKMNKFYE KRGNFYQNTV GDLLKFIRNL GEHIDEEKHK KMKLKIGDPS LYFQKTFPDL VIYVYTKLQN TEYRKHFPQT HSPNKPQCDG AGGASGLASP GC
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.