Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human 28S ribosomal protein S16, mitochondrial Protein
Produktkod. 16033801
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16033801
Brand: enQuireBio™ QP8290ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 28S ribosomal protein S16, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_057149.1
Gen-ID (Entrez) 51021
Namn 28S ribosomal protein S16, mitochondrial Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MRPS16
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens VAAHNKCPRD GRFVEQLGSY DPLPNSHGEK LVALNLDRIR HWIGCGAHLS KPMEKLLGLA GFFPLHPMMI TNAERLRRKR AREVLLASQK TDAEATDTEA TET
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.