Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human 39S ribosomal protein L28, mitochondrial Protein
Produktkod. 16059530
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16059530
Brand: enQuireBio™ QP7579ec200ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 39S ribosomal protein L28, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006419.2
Gen-ID (Entrez) 10573
Namn 39S ribosomal protein L28, mitochondrial Protein
Kvantitet 200 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol MRPL28
Protein Längd Full Length of BC000990
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MPLHKYPVWL WKRLQLREGI CSRLPGYYLR SLEEERTPTP VHYRPHGAKF KINPKNGQRE RVEDVPIPIY FPPESQRGLW GGEGWILGQI YANNDKLSKR LKKVWKPQLF EREFYSEILD KKFTVTVTMR TLDLIDEAYG LDFYILKTPK EDLCSKFGMD LKRGMLLRLA RQDPQLHPED PERRAAIYDK YKEFAIPEEE AEWVGLTLEE AIEKQRLLEE KDPVPLFKIY VAELIQQLQQ QALSEPAVVQ KRASGQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.