Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human 40S ribosomal protein S11 Protein
Produktkod. 16024371
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16024371
Brand: enQuireBio™ QP8389ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 40S ribosomal protein S11, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001006.1
Gen-ID (Entrez) 6205
Namn 40S ribosomal protein S11 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RPS11
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens ADIQTERAYQ KQPTIFQNKK RVLLGETGKE KLPRYYKNIG LGFKTPKEAI EGTYIDKKCP FTGNVSIRGR ILSGVVTKMK MQRTIVIRRD YLHYIRKYNR FEKRHKNMSV HLSPCFRDVQ IGDIVTVGEC RPLSKTVRFN VLKVTKAAGT KKQFQKF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.