Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L35 Protein
Produktkod. 16004791
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16004791
Brand: enQuireBio™ QP8470ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L35, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_009140.1
Gen-ID (Entrez) 11224
Namn 60S ribosomal protein L35 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RPL35
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens AKIKARDLRG KKKEELLKQL DDLKVELSQL RVAKVTGGAA SKLSKIRVVR KSIARVLTVI NQTQKENLRK FYKGKKYKPL DLRPKKTRAM RRRLNKHEEN LKTKKQQRKE RLYPLRKYAV KA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.