Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L35a Protein
Produktkod. 16004610
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16004610
Brand: enQuireBio™ QP6621ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L35a, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000987.2
Gen-ID (Entrez) 6165
Namn 60S ribosomal protein L35a Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RPL35A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MSGRLWSKAI FAGYKRGLRN QREHTALLKI EGVYARDETE FYLGKRCAYV YKAKNNTVTP GGKPNKTRVI WGKVTRAHGN SGMVRAKFRS NLPAKAIGHR IRVMLYPSRI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.