Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human 60S ribosomal protein L5 Protein
Produktkod. 16024471
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16024471
Brand: enQuireBio™ QP8412ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) 60S ribosomal protein L5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000960.2
Gen-ID (Entrez) 6125
Namn 60S ribosomal protein L5 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol RPL5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens GFVKVVKNKA YFKRYQVKFR RRREGKTDYY ARKRLVIQDK NKYNTPKYRM IVRVTNRDII CQIAYARIEG DMIVCAAYAH ELPKYGVKVG LTNYAAAYCT GLLLARRLLN RFGMDKIYEG QVEVTGDEYN VESIDGQPGA FTCYLDAGLA RTTTGNKVFG ALKGAVDGGL SIPHSTKRFP GYDSESKEFN AEVHRKHIMG QNVADYMRYL MEEDEDAYKK QFSQYIKNSV TPDMMEEMYK KAHAAIRENP VYEKKPKKEV KKKRWNRPKM SLAQKKDRVA QKKASFLRAQ ERAAES
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.