Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human ABHD14B Protein
Produktkod. 16091551
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16091551
Brand: enQuireBio™ QP7914ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ABHD14B, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001139786.1
Gen-ID (Entrez) 84836
Namn ABHD14B Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ABHD14B
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens AASVEQREGT IQVQGQALFF REALPGSGQA RFSVLLLHGI RFSSETWQNL GTLHRLAQAG YRAVAIDLPG LGHSKEAAAP APIGELAPGS FLAAVVDALE LGPPVVISPS LSGMYSLPFL TAPGSQLPGF VPVAPICTDK INAANYASVK TPALIVYGDQ DPMGQTSFEH LKQLPNHRVL IMKGAGHPCY LDKPEEWHTG LLDFLQGLQ
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.