Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Acid ceramidase Protein
Produktkod. 16019460
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16019460
Brand: enQuireBio™ QP7569ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Acid ceramidase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001120977.1
Gen-ID (Entrez) 427
Namn Acid ceramidase Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ASAH1
Protein Längd Full Length of Mature Protein
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QHAPPWTEDC RKSTYPPSGP TYRGAVPWYT INLDLPPYKR WHELMLDKAP VLKVIVNSLK NMINTFVPSG KIMQVVDEKL PGLLGNFPGP FEEEMKGIAA VTDIPLGEII SFNIFYELFT ICTSIVAEDK KGHLIHGRNM DFGVFLGWNI NNDTWVITEQ LKPLTVNLDF QRNNKTVFKA SSFAGYVGML TGFKPGLFSL TLNERFSING GYLGILEWIL GKKDVMWIGF LTRTVLENST SYEEAKNLLT KTKILAPAYF ILGGNQSGEG CVITRDRKES LDVYELDAKQ GRWYVVQTNY DRWKHPFFLD DRRTPAKMCL NRTSQENISF ETMYDVLSTK PVLNKLTVYT TLIDVTKGQF ETYLRDCPDP CIGW
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.