Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human ACSF2, mitochondrial Protein
Produktkod. 16041981
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16041981
Brand: enQuireBio™ QP7983ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACSF2, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001275897.1
Gen-ID (Entrez) 80221
Namn ACSF2, mitochondrial Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ACSF2
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens LSSREVDRMV STPIGGLSYV QGCTKKHLNS KTVGQCLETT AQRVPEREAL VVLHEDVRLT FAQLKEEVDK AASGLLSIGL CKGDRLGMWG PNSYAWVLMQ LATAQAGIIL VSVNPAYQAM ELEYVLKKVG CKALVFPKQF KTQQYYNVLK QICPEVENAQ PGALKSQRLP DLTTVISVDA PLPGTLLLDE VVAAGSTRQH LDQLQYNQQF LSCHDPINIQ FTSGTTGSPK GATLSHYNIV NNSNILGERL KLHEKTPEQL RMILPNPLYH CLGSVAGTMM CLMYGATLIL ASPIFNGKKA LEAISRERGT FLYGTPTMFV DILNQPDFSS YDISTMCGGV IAGSPAPPEL IRAIINKINM KDLVVAYGTT ENSPVTFAHF PEDTVEQKAE SVGRIMPHTE ARIMNMEAGT LAKLNTPGEL CIRGYCVMLG YWGEPQKTEE AVDQDKWYWT GDVATMNEQG FCKIVGRSKD MIIRGGENIY PAELEDFFHT HPKVQEVQVV GVKDDRMGEE ICACIRLKDG EETTVEEIKA FCKGKISHFK IPKYIVFVTN YPLTISGKIQ KFKLREQMER HLNL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.