Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human ACSS1, mitochondrial Protein
Produktkod. 16008981
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16008981
Brand: enQuireBio™ QP9911ye1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACSS1, mitochondrial, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001239604.1
Gen-ID (Entrez) 84532
Namn ACSS1, mitochondrial Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ACSS1
Protein Längd Full. Length. of. Mature. Protein. 
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens ASGPSGSAPA VAAAAAQPGS YPALSAQAAR EPAAFWGPLA RDTLVWDTPY HTVWDCDFST GKIGWFLGGQ LNVSVNCLDQ HVRKSPESVA LIWERDEPGT EVRITYRELL ETTCRLANTL KRHGVHRGDR VAIYMPVSPL AVAAMLACAR IGAVHTVIFA GFSAESLAGR INDAKCKVVI TFNQGLRGGR VVELKKIVDE AVKHCPTVQH VLVAHRTDNK VHMGDLDVPL EQEMAKEDPV CAPESMGSED MLFMLYTSGS TGMPKGIVHT QAGYLLYAAL THKLVFDHQP GDIFGCVADI GWITGHSYVV YGPLCNGATS VLFESTPVYP NAGRYWETVE RLKINQFYGA PTAVRLLLKY GDAWVKKYDR SSLRTLGSVG EPINCEAWEW LHRVVGDSRC TLVDTWWQTE TGGICIAPRP SEEGAEILPA MAMRPFFGIV PVLMDEKGSV VEGSNVSGAL CISQAWPGMA RTIYGDHQRF VDAYFKAYPG YYFTGDGAYR TEGGYYQITG RMDDVINISG HRLGTAEIED AIADHPAVPE SAVIGYPHDI KGEAAFAFIV VKDSAGDSDV VVQELKSMVA TKIAKYAVPD EILVVKRLPK TRSGKVMRRL LRKIITSEAQ ELGDTTTLED PSIIAEILSV YQKCKDKQAA AK
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 94.5%% as determined by SDS-PAGE.