Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Actin-like protein 7A Protein
Produktkod. 16033761
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16033761
Brand: enQuireBio™ QP8283ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Actin-like protein 7A, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006678.1
Gen-ID (Entrez) 10881
Namn Actin-like protein 7A Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ACTL7A
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MWAPPAAIMG DGPTKKVGNQ APLQTQALQT ASLRDGPAKR AVWVRHTSSE PQEPTESKAA KERPKQEVTK AVVVDLGTGY CKCGFAGLPR PTHKISTTVG KPYMETAKTG DNRKETFVGQ ELNNTNVHLK LVNPLRHGII VDWDTVQDIW EYLFRQEMKI APEEHAVLVS DPPLSPHTNR EKYAEMLFEA FNTPAMHIAY QSRLSMYSYG RTSGLVVEVG HGVSYVVPIY EGYPLPSITG RLDYAGSDLT AYLLGLLNSA GNEFTQDQMG IVEDIKKKCC FVALDPIEEK KVPLSEHTIR YVLPDGKEIQ LCQERFLCSE MFFKPSLIKS MQLGLHTQTV SCLNKCDIAL KRDLMGNILL CGGSTMLSGF PNRLQKELSS MCPNDTPQVN VLPERDSAVW TGGSILASLQ GFQPLWVHRF EYEEHGPFFL YRRCF
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.