Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Active regulator of SIRT1 Protein
Produktkod. 16094041
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16094041
Brand: enQuireBio™ QP8330ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Active regulator of SIRT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Namn Active regulator of SIRT1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol AROS
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MSAALLRRGL ELLAASEAPR DPPGQAKPRG APVKRPRKTK AIQAQKLRNS AKGKVPKSAL DEYRKRECRD HLRVNLKFLT RTRSTVAESV SQQILRQNRG RKACDRPVAK TKKKKAEGTV FTEEDFQKFQ QEYFGS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.