Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human ACY1 / Aminoacylase-1 Protein
Produktkod. 16022311
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16022311
Brand: enQuireBio™ QP8038ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ACY1 / Aminoacylase-1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000657.1
Gen-ID (Entrez) 95
Namn ACY1 / Aminoacylase-1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ACY1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MTSKGPEEEH PSVTLFRQYL RIRTVQPKPD YGAAVAFFEE TARQLGLGCQ KVEVAPGYVV TVLTWPGTNP TLSSILLNSH TDVVPVFKEH WSHDPFEAFK DSEGYIYARG AQDMKCVSIQ YLEAVRRLKV EGHRFPRTIH MTFVPDEEVG GHQGMELFVQ RPEFHALRAG FALDEGIANP TDAFTVFYSE RSPWWVRVTS TGRPGHASRF MEDTAAEKLH KVVNSILAFR EKEWQRLQSN PHLKEGSVTS VNLTKLEGGV AYNVIPATMS ASFDFRVAPD VDFKAFEEQL QSWCQAAGEG VTLEFAQKWM HPQVTPTDDS NPWWAAFSRV CKDMNLTLEP EIMPAATDNR YIRAVGVPAL GFSPMNRTPV LLHDHDERLH EAVFLRGVDI YTRLLPALAS VPALPSDS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.