Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human ADP-ribosylation factor-like protein 1
Produktkod. 16034201
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16034201
Brand: enQuireBio™ QP8356ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ADP-ribosylation factor-like protein 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001186674.1
Gen-ID (Entrez) 402
Namn ADP-ribosylation factor-like protein 1
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ARL2
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens LLMLGLDNAG KTTILKKFNG EDIDTISPTL GFNIKTLEHR GFKLNIWDVG GQKSLRSYWR NYFESTDGLI WVVDSADRQR MQDCQRELQS LLVEERLAGA TLLIFANKQD LPGALSSNAI REVLELDSIR SHHWCIQGCS AVTGENLLPG IDWLLDDISS RIFTAD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.