Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human AHSP / ERAF Protein
Produktkod. p-7154828
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16042961
Brand: enQuireBio™ QP8157ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) AHSP / ERAF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001305150.1
Gen-ID (Entrez) 51327
Namn AHSP / ERAF Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol AHSP
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MALLKANKDL ISAGLKEFSV LLNQQVFNDP LVSEEDMVTV VEDWMNFYIN YYRQQVTGEP QERDKALQEL RQELNTLANP FLAKYRDFLK SHELPSHPPP SS
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.