missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human alpha-Synuclein Aggregate Protein (Biologically Active)
Handla allt Bio Techne Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 μg
200 μg
500 μg
Beskrivning
An un-tagged full length Human biologically active Alpha-Synuclein recombinant protein aggregate (pre-formed fibrils, Type 1), NCBI Accession #: NP_000336.1. The Recombinant Human alpha-Synuclein Aggregate Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human alpha-Synuclein Aggregate Protein has been validated for the following applications: Western Blot, In vitro assay, In vivo assay, SDS-Page, Bioactivity.

Specifikationer
Specifikationer
För användning med (applikation) | In vitro Assay, In vivo Assay, SDS-PAGE, Western Blot |
Formulering | PBS |
Gen-ID (Entrez) | 6622 |
Namn | Human alpha-Synuclein Aggregate Protein |
Reningsmetod | >95% pure by SDS-PAGE |
Kvantitet | 500 μg |
Källa | E.Coli |
Immunogen | MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKEGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFVKKDQLGKNEEGAPQEGILEDMPVDPDNEAYEMPSEEGYQDYEPEA |
Förvaringskrav | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
Regulatorisk status | RUO |
Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Novus Biologicals™ Recombinant Human alpha-Synuclein Aggregate Protein (Biologically Active) >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering