Läs mer
Novus Biologicals™ Recombinant Human alpha-Synuclein Protein
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
Beskrivning
An un-tagged recombinant protein corresponding to the amino acids 1-140 of Human alpha-Synuclein The Recombinant Human alpha-Synuclein Protein is derived from E. coli. The Recombinant Human alpha-Synuclein Protein has been validated for the following applications: SDS-Page.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | NP_000336.1 |
| För användning med (applikation) | ELISA, SDS-PAGE |
| Formulering | 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.1 M NaCl |
| Gen-ID (Entrez) | 6622 |
| Molekylvikt (g/mol) | 14.4kDa |
| Namn | Synuclein-alpha Protein |
| Reningsmetod | Protein |
| Kvantitet | 0.1 mg |
| Källa | E. Coli |
| Immunogen | MDVFMKGLSKAKEGVVAAAEKTKQGVAEAAGKTKEGVLYVGSKTKKGVVHGVATVAEKTKEQVTNVGGAVVTGVTAVAQKTVEGAGSIAAATGFVKKDQLGKNEEGAPQEGILEDMPVDPDNEAYEMPSEEGYQDYEPEA |
| Visa mer |