Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Anamorsin Protein
Produktkod. 16000501
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16000501
Brand: enQuireBio™ QP7733ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Anamorsin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001295276.1
Gen-ID (Entrez) 57019
Namn Anamorsin Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol CIAPIN1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MADFGISAGQ FVAVVWDKSS PVEALKGLVD KLQALTGNEG RVSVENIKQL LQSAHKESSF DIILSGLVPG STTLHSAEIL AEIARILRPG GCLFLKEPVE TAVDNNSKVK TASKLCSALT LSGLVEVKEL QREPLTPEEV QSVREHLGHE SDNLLFVQIT GKKPNFEVGS SRQLKLSITK KSSPSVKPAV DPAAAKLWTL SANDMEDDSM DLIDSDELLD PEDLKKPDPA SLRAASCGEG KKRKACKNCT CGLAEELEKE KSREQMSSQP KSACGNCYLG DAFRCASCPY LGMPAFKPGE KVLLSDSNLH DA
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.