Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Androgen-induced gene 1 Protein
Produktkod. 16026301
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16026301
Brand: enQuireBio™ QP8753ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Androgen-induced gene 1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001273516.1
Gen-ID (Entrez) 51390
Namn Androgen-induced gene 1 Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol AIG1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens TDLSSLLTRG SGNQEQERQL KKLISLRD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.