Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Ang K1-3 Protein
Tekniske data
Tekniske data
| Namn | Ang K1-3 Protein |
| Kvantitet | 20 μg |
| Regulatorisk status | RUO |
| Endotoxinkoncentration | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
| Biologisk aktivitet | The activity is assayed on anti-proliferation and anti-migration of endothelial cells in vitro and anti-angiogenesis in vivo. The specific activity of anti-migration of endothelial cells in vitro is 55,000 Units/mg. |
| Produkttyp | Recombinant Protein |
| Korsreaktivitet | Human |
| Art | E. coli |
| Protein Tag | Untagged |
| Sekvens | VYLSECKTGN GKNYRGTMSK TKNGITCQKW SSTSPHRPRF SPATHPSEGL EENYCRNPDN DPQGPWCYTT DPEKRYDYCD ILECEEECMH CSGENYDGKI SKTMSGLECQ AWDSQSPHAH GYIPSKFPNK NLKKNYCRNP DRELRPWCFT TDPNKRWELC DIPRCTTPPP SSGPTYQCLKGTGENYRGNV AVTVSGHTCQ HWSAQTPHTH NRTPENFPCK NLDENYCRNP DGKRAPWCHT TNSQVRWEYC KIPSCDSSP |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?