Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Annexin A8-like protein 1
Produktkod. 16020341
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16020341
Brand: enQuireBio™ QP7711ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Annexin A8-like protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001092315.2
Gen-ID (Entrez) 728113
Namn Annexin A8-like protein 1
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ANXA8L2
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAWWKAWIEQ EGVTVKSSSH FNPDPDAETL YKAMKGIGVG SQLLSHQAAA FAFPSSALTS VSPWGQQGHL CCNPAGTNEQ AIIDVLTKRS NTQRQQIAKS FKAQFGKDLT ETLKSELSGK FERLIVALMY PPYRYEAKEL HDAMKGSRDD VSSFVDPALA LQDAQDLYAA GEKIRGTDEM KFITILCTRS ATHLLRVKCT QNLHSYFAER LYYAMKGAGT RDGTLIRNIV SRSEIDLNLI KCHFKKMYGK TLSSMIMEDT SGDYKNALLS LVGSDP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.