Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human ANXA5 / Annexin 5 / Annexin A5 Protein
Produktkod. p-7155568
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16087371
Brand: enQuireBio™ QP8982ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ANXA5 / Annexin 5 / Annexin A5, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001145.1
Gen-ID (Entrez) 308
Namn ANXA5 / Annexin 5 / Annexin A5 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ANXA5
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens AQVLRGTVTD FPGFDERADA ETLRKAMKGL GTDEESILTL LTSRSNAQRQ EISAAFKTLF GRDLLDDLKS ELTGKFEKLI VALMKPSRLY DAYELKHALK GAGTNEKVLT EIIASRTPEE LRAIKQVYEE EYGSSLEDDV VGDTSGYYQR MLVVLLQANR DPDAGIDEAQ VEQDAQALFQ AGELKWGTDE EKFITIFGTR SVSHLRKVFD KYMTISGFQI EETIDRETSG NLEQLLLAVV KSIRSIPAYL AETLYYAMKG AGTDDHTLIR VMVSRSEIDL FNIRKEFRKN FATSLYSMIK GDTSGDYKKA LLLLCGEDD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 89.50% as determined by SDS-PAGE.