Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptosis regulatory protein Siva Protein
Produktkod. 16095120
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16095120
Brand: enQuireBio™ QP6688ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptosis regulatory protein Siva, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_006418.2
Gen-ID (Entrez) 10572
Namn Apoptosis regulatory protein Siva Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol SIVA1
Protein Längd Full Length of Isoform 2
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MPKRSCPFAD VAPLQLKVRV SQRELSRGVC AERYSQEVFD PSGVASIACS SCVRAVDGKA VCGQCERALC GQCVRTCWGC GSVACTLCGL VDCSDMYEKV LCTSCAMFET
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.