Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Apoptotic protease-activating factor 1 Protein
Produktkod. 16047381
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16047381
Brand: enQuireBio™ QP8984ye10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Apoptotic protease-activating factor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifica
Tillträdesnummer NP_001151.1
Gen-ID (Entrez) 317
Namn Apoptotic protease-activating factor 1 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol APAF1
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens SGITSYVRTV LCEGGVPQRP VVFVTRKKLV NAIQQKLSKL KGEPGWVTIH GMAGCGKSVL AAEAVRDHSL LEGCFPGGVH WVSVGKQDKS GLLMKLQNLC TRLDQDESFS QRLPLNIEEA KDRLRILMLR KHPRSLLILD DVWDSWVLKA FDSQCQILLT TRDKSVTDSV MGPKYVVPVE SSLGKEKGLE ILSLFVNMKK ADLPEQAHSI IKECKGSPLV VSLIGALLRD FPNRWEYYLK QLQNKQFKRI RKSSSYDYEA LDEAMSISVE MLREDIKDYY TDLSILQKDV KVPTKVLCIL WDMETEEVED IL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato