Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human ASH2L Protein
Produktkod. 16033131
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16033131
Brand: enQuireBio™ QP8184ec1mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ASH2L, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001098684.1
Gen-ID (Entrez) 9070
Namn ASH2L Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ASH2L
Protein Längd Full Length of Isoform 3
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens MDTQAGSVDE ENGRQLGEVE LQCGICTKWF TADTFGIDTS SCLPFMTNYS FHCNVCHHSG NTYFLRKQAN LKEMCLSALA NLTWQSRTQD EHPKTMFSKD KDIIPFIDKY WECMTTRQRP GKMTWPNNIV KTMSKERDVF LVKEHPDPGS KDPEEDYPKF GLLDQDLSNI GPAYDNQKQS SAVSTSGNLN GGIAAGSSGK GRGAKRKQQD GGTTGTTKKA RSDPLFSAQR LPPHGYPLEH PFNKDGYRYI LAEPDPHAPD PEKLELDCWA GKPIPGDLYR ACLYERVLLA LHDRAPQLKI SDDRLTVVGE KGYSMVRASH GVRKGAWYFE ITVDEMPPDT AARLGWSQPL GNLQAPLGYD KFSYSWRSKK GTKFHQSIGK HYSSGYGQGD VLGFYINLPE DTETAKSLPD TYKDKALIKF KSYLYFEEKD FVDKAEKSLK QTPHSEIIFY KNGVNQGVAY KDIFEGVYFP AISLYKSCTV SINFGPCFKY PPKDLTYRPM SDMGWGAVVE HTLADVLYHV ETEVDGRRSP PWEP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.