Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human ATG14 Protein
Produktkod. 16000531
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16000531
Brand: enQuireBio™ QP7740ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATG14, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_055739.2
Gen-ID (Entrez) 22863
Namn ATG14 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ATG14
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His
Sekvens MASPSGKGAR ALEAPGCGPR PLARDLVDSV DDAEGLYVAV ERCPLCNTTR RRLTCAKCVQ SGDFVYFDGR DRERFIDKKE RLSRLKSKQE EFQKEVLKAM EGKWITDQLR WKIMSCKMRI EQLKQTICKG NEEMEKNSEG LLKTKEKNQK LYSRAQRHQE KKEKIQRHNR KLGDLVEKKT IDLRSHYERL ANLRRSHILE LTSVIFPIEE VKTGVRDPAD VSSESDSAMT SSTVSKLAEA RRTTYLSGRW VCDDHNGDTS ISITGPWISL PNNGDYSAYY SWVEEKKTTQ GPDMEQSNPA YTISAALCYA TQLVNILSHI LDVNLPKKLC NSEFCGENLS KQKFTRAVKK LNANILYLCF SQHVNLDQLQ PLHTLRNLMY LVSPSSEHLG RSGPFEVRAD LEESMEFVDP GVAGESDESG DERVSDEETD LGTDWENLPS PRFCDIPSQS VEVSQSQSTQ ASPPIASSSA GGMISSAAAS VTSWFKAYTG HR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.