Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human ATP6V1F Protein
Artikelnummer. 16027621
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
missing translation for 'unitSize'
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16027621
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP9091mg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) ATP6V1F, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Tillträdesnummer NP_001185838.1
Gen-ID (Entrez) 9296
Namn ATP6V1F Protein
Kvantitet 1 mg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol ATP6V1F
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MAGRGKLIAV IGDEDTVTGF LLGGIGELNK NRHPNFLVVE KDTTINEIED TFRQFLNRDD IGIILINQYI AEMVRHALDA HQQSIPAVLE IPSKEHPYDA AKDSILRRAR GMFTAEDLR
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.