Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Atrial natriuretic peptide receptor 1 Protein
Produktkod. 16013270
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16013270
Brand: enQuireBio™ QP6431ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Atrial natriuretic peptide receptor 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000897.3
Gen-ID (Entrez) 4881
Namn Atrial natriuretic peptide receptor 1 Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NPR1
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens GNLTVAVVLP LANTSYPWSW ARVGPAVELA LAQVKARPDL LPGWTVRTVL GSSENALGVC SDTAAPLAAV DLKWEHNPAV FLGPGCVYAA APVGRFTAHW RVPLLTAGAP ALGFGVKDEY ALTTRAGPSY AKLGDFVAAL HRRLGWERQA LMLYAYRPGD EEHCFFLVEG LFMRVRDRLN ITVDHLEFAE DDLSHYTRLL RTMPRKGRVI YICSSPDAFR TLMLLALEAG LCGEDYVFFH LDIFGQSLQG GQGPAPRRPW ERGDGQDVSA RQAFQAAKII TYKDPDNPEY LEFLKQLKHL AYEQFNFTME DGLVNTIPAS FHDGLLLYIQ AVTETLAHGG TVTDGENITQ RMWNRSFQGV TGYLKIDSSG DRETDFSLWD MDPENGAFRV VLNYNGTSQE LVAVSGRKLN WPLGYPPPDI PKCGFDNEDP ACNQDHLSTL E
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.