Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Atrial natriuretic peptide receptor 2 Protein
Produktkod. p-7153194
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16043270
Brand: enQuireBio™ QP6432ec10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Atrial natriuretic peptide receptor 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_003986.2
Gen-ID (Entrez) 4882
Namn Atrial natriuretic peptide receptor 2 Protein
Kvantitet 10 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol NPR2
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens RNLTLAVVLP EHNLSYAWAW PRVGPAVALA VEALGRALPV DLRFVSSELE GACSEYLAPL SAVDLKLYHD PDLLLGPGCV YPAASVARFA SHWRLPLLTA GAVASGFSAK NDHYRTLVRT GPSAPKLGEF VVTLHGHFNW TARAALLYLD ARTDDRPHYF TIEGVFEALQ GSNLSVQHQV YAREPGGPEQ ATHFIRANGR IVYICGPLEM LHEILLQAQR ENLTNGDYVF FYLDVFGESL RAGPTRATGR PWQDNRTREQ AQALREAFQT VLVITYREPP NPEYQEFQNR LLIRAREDFG VELGPSLMNL IAGCFYDGIL LYAEVLNETI QEGGTREDGL RIVEKMQGRR YHGVTGLVVM DKNNDRETDF VLWAMGDLDS GDFQPAAHYS GAEKQIWWTG RPIPWVKGAP PSDNPPCAFD LDDPSCDKTP LSTLAI
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.