Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Produktkod. 16017441
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16017441
Brand: enQuireBio™ QP9007ye500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BCHE / Butyrylcholinesterase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_000046.1
Gen-ID (Entrez) 590
Namn BCHE / Butyrylcholinesterase Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol BCHE
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens EDDIIIATKN GKVRGMNLTV FGGTVTAFLG IPYAQPPLGR LRFKKPQSLT KWSDIWNATK YANSCCQNID QSFPGFHGSE MWNPNTDLSE DCLYLNVWIP APKPKNATVL IWIYGGGFQT GTSSLHVYDG KFLARVERVI VVSMNYRVGA LGFLALPGNP EAPGNMGLFD QQLALQWVQK NIAAFGGNPK SVTLFGESAG AASVSLHLLS PGSHSLFTRA ILQSGSFNAP WAVTSLYEAR NRTLNLAKLT GCSRENETEI IKCLRNKDPQ EILLNEAFVV PYGTPLSVNF GPTVDGDFLT DMPDILLELG QFKKTQILVG VNKDEGTAFL VYGAPGFSKD NNSIITRKEF QEGLKIFFPG VSEFGKESIL FHYTDWVDDQ RPENYREALG DVVGDYNFIC PALEFTKKFS EWGNNAFFYY FEHRSSKLPW PEWMGVMHGY EIEFVFGLPL ERRDNYTKAE EILSRSIVKR WANFAKYGNP NETQNNSTSW PVFKSTEQKY LTLNTESTRI MTKLRAQQCR FWTSFFPKVL EMTGNIDEAE WEWKAGFHRW NNYMMDWKNQ FNDYTSKKES CVGL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.