Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human BEN domain-containing protein 1
Produktkod. 16070371
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16070371
Brand: enQuireBio™ QP7716ec50ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BEN domain-containing protein 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001073919.1
Gen-ID (Entrez) 57673
Namn BEN domain-containing protein 1
Kvantitet 50 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol BEND3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens CLPQLNDFFS RFWAQREMED SQPSGQVASF FEAEQVDPGH FLDNKDQEEA LSLDRSSTIA SDHVVDTQDL TEFLDEASSP GEFAVFLLHR LFPELFDHRK LGEQYSCYGD GGKQELDPQR LQIIRNYTEI YFPD
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.