Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human Beta-1,4-galactosyltransferase 3 Protein
Produktkod. 16014061
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16014061
Brand: enQuireBio™ QP8332ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Beta-1,4-galactosyltransferase 3, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001186802.1
Gen-ID (Entrez) 8703
Namn Beta-1,4-galactosyltransferase 3 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol B4GALT3
Protein Längd Partial (see sequence information for more details).
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens LSALFGRDQG PTFDYSHPRD VYSNLSHLPG APGGPPAPQG LPYCPERSPL LVGPVSVSFS PVPSLAEIVE RNPRVEPGGR YRPAGCEPRS RTAIIVPHRA REHHLRLLLY HLHPFLQRQQ LAYGIYVIHQ AGNGTFNRAK LLNVGVREAL RDEEWDCLFL HDVDLLPEND HNLYVCDPRG PRHVAVAMNK FGYSLPYPQY FGGVSALTPD QYLKMNGFPN EYWGWGGEDD DIATRVRLAG MKISRPPTSV GHYKMVKHRG DKGNEENPHR FDLLVRTQNS WTQDGMNSLT YQLLARELGP LYTNITADIG TDPRGPRAPS GPRYPPGSSQ AFRQEMLQRR PPARPGPLST ANHTALRGSH
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.