missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

R&D Systems™ Recombinant Human Betacellulin Protein, Animal-Free

Produktkod. 18787316
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
50 μg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18787316 1 mg
18788966 50 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18787316 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer BTBTCAFL01M
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Measured in a cell proliferation assay using Balb/3T3 mouse embryonic fibroblast cells. Rubin, J.S. et al. (1991) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88:415. The ED50 for this effect is 0.100-1.50 ng/mL.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Tillträdesnummer P35070.1
Formulering Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose.
Gen-ID (Entrez) 685
Molekylvikt (g/mol) M.W.-theroretical: 9.9 kDa
Kvantitet 1 mg
Källa E. coli-derived human Betacellulin/BTC protein Asp32-Gln118, with an N-terminal Met Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory.
Förvaringskrav Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Endotoxinkoncentration <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method.
Gene Alias betacellulin, BTC, probetacellulin
Konjugera Unconjugated
Rekonstitution Reconstitute at 100-500 μg/mL in PBS.
Produktlinje R&D Systems
Renhet eller kvalitetsklass >97%, by SDS-PAGE visualized with Silver Staining and quantitative densitometry by Coomassie™ Blue Staining.
Protein Betacellulin/BTC
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.