Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human BLID Protein
Produktkod. 16051001
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16051001
Brand: enQuireBio™ QP7821ec500ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BLID, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001001786.2
Gen-ID (Entrez) 414899
Namn BLID Protein
Kvantitet 500 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol BLID
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag GST
Sekvens MVTLLPIEGQ EIHFFEILES ECVLYTGWIE RASGSSIYPE AKARLPLEAL LGSNKEPMLP KETVLSLKRY NLGSSAMKRN VPGHVLQRPS YLTRIQVTLL CNSSAEAL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.