Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Produktkod. 16033861
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16033861
Brand: enQuireBio™ QP8298ec100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BLyS / TNFSF13B / BAFF, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001139117.1
Gen-ID (Entrez) 10673
Namn BLyS / TNFSF13B / BAFF Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol TNFSF13B
Protein Längd Extracellular Domain
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art E. coli
Protein Tag His-SUMO
Sekvens QVAALQGDLA SLRAELQGHH AEKLPAGAGA PKAGLEEAPA VTAGLKIFEP PAPGEGNSSQ NSRNKRAVQG PEETVTQDCL QLIADSETPT IQKGSYTFVP WLLSFKRGSA LEEKENKILV KETGYFFIYG QVLYTDKTYA MGHLIQRKKV HVFGDELSLV TLFRCIQNMP ETLPNNSCYS AGIAKLEEGD ELQLAIPREN AQISLDGDVT FFGALKLL
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.