Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human BMP-4 Animal-Free Protein
Description
Measured by its ability to induce BMP responsive SEAP reporter activity in HEK293 human embryonic kidney cells. The ED50 for this effect is 3-21 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Accession Number | P12644.1 |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in Acetonitrile and TFA. |
| Gene ID (Entrez) | 652 |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W.-observed: 8-9 kDa, under reducing conditions, M.W.-theoretical: 12 kDa |
| Quantity | 250 μg |
| Source | E. coli-derived human BMP-4 protein Lys303-Arg408 Produced using non-animal reagents in an animal-free laboratory. |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -70 °C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | BMP2B, BMP-2 B, BMP2B1, BMP2BMCOPS6, BMP4, BMP-4, Bone morphogenetic protein 2 B, bone morphogenetic protein 4, DVR4, MCOPS6, OFC11, ZYME |
| Conjugate | Unconjugated |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?