Läs mer
enQuireBio™ Recombinant Human BOLA1 Protein
Produktkod. 16097441
Kvantitet:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
10µg
1mg
200µg
500µg
50µg
Produktkod. 16097441
Brand: enQuireBio™ QP9011ye100ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) BOLA1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Specifikationer
Tillträdesnummer NP_001307954.1
Gen-ID (Entrez) 51027
Namn BOLA1 Protein
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status Research Use Only
Endotoxinkoncentration Not determined.
Gensymbol BOLA1
Protein Längd Full Length
Produkttyp Recombinant Protein
Korsreaktivitet Human
Art Yeast
Protein Tag His
Sekvens MLSGRLVLGL VSMAGRVCLC QGSAGSGAIG PVEAAIRTKL EEALSPEVLE LRNESGGHAV PPGSETHFRV AVVSSRFEGL SPLQRHRLVH AALAEELGGP VHALAIQART PAQWRENSQL DTSPPCLGGN KKTLGTP
Buffert Tris-based buffer, 50% glycerol
Renhet eller kvalitetsklass Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.